Imprimer
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6744-1G OR6744-5G
APOSOR6744-1GEA 143 EUR
APOSOR6744-1G APOSOR6744-5G
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Point de fusion: 215…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426724
Numéro CAS: 72548-79-9