Imprimer
3-(Chloromethyl)thiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6634-1G OR6634-5G
APOSOR6634-1GEA 368 EUR
APOSOR6634-1G APOSOR6634-5G
3-(Chloromethyl)thiophene
3-(Chloromethyl)thiophene
Formule: C₅H₅ClS
Point d'ébullition: 74…75 °C (14 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08445657
Numéro CAS: 2746-23-8