6-Methylpyridine-2,3-dicarboxylic acid 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,3-Dicarboxy-6-methylpyridine, 6-Methyl-2,3-pyridinedicarboxylic acid
Formule:
C₈H₇NO₄ Poids moléculaire: 181.145 g/mol Point de fusion: 170 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075289 Numéro CAS: 53636-70-7 |