Imprimer
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Carboxyethenyl)thiophene, 3-(Thiophen-2-yl)acrylic acid, 3-(Thien-2-yl)prop-2-enoic acid
OR6589-25G OR6589-5G
APOSOR6589-25GEA 97.3 EUR
APOSOR6589-25G APOSOR6589-5G
3-(Thien-2-yl)acrylic acid 98%
3-(Thien-2-yl)acrylic acid
Formule: C₇H₆O₂S
Point de fusion: 145…148 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005455
Numéro CAS: 1124-65-8