Imprimer
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6585-1G OR6585-500MG
APOSOR6585-1GEA 26.1 EUR
APOSOR6585-1G APOSOR6585-500MG
trans-4-Cyanocinnamic acid 98%
trans-4-Cyanocinnamic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point de fusion: 245…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016845
Numéro CAS: 16642-94-7