Imprimer
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR64742-1G OR64742-250MG OR64742-5G
APOSOR64742-1GEA 109 EUR
APOSOR64742-1G APOSOR64742-250MG APOSOR64742-5G
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
6-Bromo-2-chloroacridine-9-carbonitrile
Formule: C₁₄H₆BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18823120
Numéro CAS: 958452-43-2