Imprimer
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6468-100MG OR6468-200MG
APOSOR6468-100MGEA 265 EUR
APOSOR6468-100MG APOSOR6468-200MG
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
3-Bromobenzylguanidinium sulphate
Radiopharmaceutical precursor
Formule: C₈H₁₀BrN₃·H₂SO₄
Point de fusion: 174…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040820
Numéro CAS: 90151-50-1