Imprimer
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR63029-250MG OR63029-1G OR63029-5G
APOSOR63029-250MGEA 58 EUR
APOSOR63029-250MG APOSOR63029-1G APOSOR63029-5G
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
4-Bromo-3-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Point de fusion: 127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391620
Numéro CAS: 873387-81-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III