Ethyl 2-cyano-3-[4-(dimethylamino)phenyl]acrylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₆N₂O₂ Point de fusion: 123…125 °C Densité: 1,23 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00026847 Numéro CAS: 1886-52-8 |