Imprimer
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR62032-1G OR62032-250MG OR62032-5G
APOSOR62032-1GEA 169 EUR
APOSOR62032-1G APOSOR62032-250MG APOSOR62032-5G
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
3-(4-Iodopyrazol-1-yl)propanoic acid
Formule: C₆H₇IN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15146427
Numéro CAS: 6715-91-9