Imprimer
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR62031-1G OR62031-250MG OR62031-5G
APOSOR62031-1GEA 74.1 EUR
APOSOR62031-1G APOSOR62031-250MG APOSOR62031-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetonitrile
Formule: C₅H₄IN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06014071
Numéro CAS: 955965-81-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III