Imprimer
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR62030-1G OR62030-250MG OR62030-5G
APOSOR62030-1GEA 522 EUR
APOSOR62030-1G APOSOR62030-250MG APOSOR62030-5G
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
1-(4-Iodopyrazol-1-yl)propan-2-one
Formule: C₆H₇IN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20327030
Numéro CAS: 1343366-12-0