Imprimer
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR62028-1G OR62028-250MG OR62028-5G
APOSOR62028-1GEA 49.3 EUR
APOSOR62028-1G APOSOR62028-250MG APOSOR62028-5G
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
2-(4-Iodopyrazol-1-yl)acetic acid
Formule: C₅H₅IN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08558964
Numéro CAS: 6752-13-2