Imprimer
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-6-chloro-5-methoxypyridine
OR62002-100MG OR62002-1G OR62002-500MG OR62002-250MG
APOSOR62002-100MGEA 0 EUR
APOSOR62002-100MG APOSOR62002-1G APOSOR62002-500MG APOSOR62002-250MG
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid 95%
6-Chloro-5-methoxynicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₃
Poids moléculaire: 187.58 g/mol
Point de fusion: 188…189 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12828186
Numéro CAS: 915107-39-0