Imprimer
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6179-10G OR6179-5G OR6179-25G
APOSOR6179-10GEA 0 EUR
APOSOR6179-10G APOSOR6179-5G APOSOR6179-25G
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde 95+%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₇H₈OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426895
Numéro CAS: 26421-44-3