Imprimer
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-N-methyl-3-nitropyridin-4-amine
OR61612-1G OR61612-250MG
APOSOR61612-1GEA 928 EUR
APOSOR61612-1G APOSOR61612-250MG
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
2-Bromo-4-(methylamino)-3-nitropyridine
Formule: C₆H₆BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22415286
Numéro CAS: 1396554-54-3