Imprimer
2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR61542-1G OR61542-250MG
APOSOR61542-1GEA 255 EUR
APOSOR61542-1G APOSOR61542-250MG
2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752806
Numéro CAS: 23095-16-1
UN: 3261
ADR: 8,III