Imprimer
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 6-Bromo-2-methyl-7-azabenzimidazole
OR61523-1G OR61523-250MG
APOSOR61523-1GEA 198 EUR
APOSOR61523-1G APOSOR61523-250MG
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
5-Bromo-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₆BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16657201
Numéro CAS: 219762-28-4