Imprimer
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Chloro-2-methyl-7-azabenzimidazole
OR61522-100MG OR61522-250MG
APOSOR61522-100MGEA 190 EUR
APOSOR61522-100MG APOSOR61522-250MG
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₆ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190300
Numéro CAS: 1086423-62-2