Imprimer
4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61415-1G OR61415-250MG OR61415-5G
APOSOR61415-1GEA 224 EUR
APOSOR61415-1G APOSOR61415-250MG APOSOR61415-5G
4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester hydrochloride 97%
4-Chloropyridine-3-boronic acid, pinacol ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₂·ClH
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18914522
Numéro CAS: 2102671-51-0