Imprimer
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-3-cyanopicolinic acid, 2-Carboxy-5-chloronicotinonitrile
OR61368-1G OR61368-500MG
APOSOR61368-1GEA 1220 EUR
APOSOR61368-1G APOSOR61368-500MG
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-cyanopyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18260051
Numéro CAS: 1256833-56-3