Imprimer
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[8-(Benzyloxy)-1,2-dihydro-2-oxoquinolin-5-yl]ethan-1-one, 5-Acetyl-8-(benzyloxy)-1,2-dihydro-2-oxoquinoline
OR61366-1G OR61366-500MG
APOSOR61366-1GEA 212 EUR
APOSOR61366-1G APOSOR61366-500MG
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
5-Acetyl-8-(benzyloxy)quinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₈H₁₅NO₃
Poids moléculaire: 293.317 g/mol
Point de fusion: 179…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19381743
Numéro CAS: 93609-84-8