Imprimer
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, (3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride, 3-Bromo-5-chloropicolinylamine hydrochloride
OR61330-1G OR61330-250MG
APOSOR61330-1GEA 159 EUR
APOSOR61330-1G APOSOR61330-250MG
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-bromo-5-chloropyridine hydrochloride
Formule: C₆H₆BrClN₂·ClH
Poids moléculaire: 257.943 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17214190
Numéro CAS: 1257535-43-5