Imprimer
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR61321-1G OR61321-500MG
APOSOR61321-1GEA 627 EUR
APOSOR61321-1G APOSOR61321-500MG
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
4-Amino-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Formule: C₆H₁₁N₃·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11052940
Numéro CAS: 1197230-21-9