Imprimer
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropionic acid
OR61217-1G OR61217-250MG
APOSOR61217-1GEA 1390 EUR
APOSOR61217-1G APOSOR61217-250MG
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
2-(2-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036920
Numéro CAS: 69849-06-5