Imprimer
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Hydroxy-5-(methylsulphonyl)nitrobenzene, 4-Hydroxy-3-nitrophenyl methyl sulphone
OR61203-1G OR61203-5G OR61203-25G
APOSOR61203-1GEA 23.2 EUR
APOSOR61203-1G APOSOR61203-5G APOSOR61203-25G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenol
Formule: C₇H₇NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085946
Numéro CAS: 97-10-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III