(1H-Indazol-6-yl)acetic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
6-(Carboxymethyl)-1H-indazole, 2-(1H-Indazol-6-yl)ethanoic acid
Formule:
C₉H₈N₂O₂ Poids moléculaire: 176.172 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20483631 Numéro CAS: 221681-76-1 |