Imprimer
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61169-1G OR61169-5G OR61169-500MG
APOSOR61169-1GEA 102 EUR
APOSOR61169-1G APOSOR61169-5G APOSOR61169-500MG
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile 95%
3-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392276
Numéro CAS: 1261777-18-7