Imprimer
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-7-carboxy-1H-indazole
OR61153-1G OR61153-250MG
APOSOR61153-1GEA 265 EUR
APOSOR61153-1G APOSOR61153-250MG
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-7-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 280…284 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13177019
Numéro CAS: 953409-99-9