Imprimer
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR61113-100MG OR61113-250MG OR61113-1G
APOSOR61113-100MGEA 149 EUR
APOSOR61113-100MG APOSOR61113-250MG APOSOR61113-1G
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid 95%
(1S,2S)-2-(Ethoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₄
Point de fusion: 58…60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18089853
Numéro CAS: 175415-95-9