Imprimer
2',4',5'-Trichloroacetophenone 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2,4,5-Trichlorophenyl)ethanone
OR61087-100MG OR61087-1G OR61087-250MG
APOSOR61087-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR61087-100MG APOSOR61087-1G APOSOR61087-250MG
2',4',5'-Trichloroacetophenone 95+%
2',4',5'-Trichloroacetophenone
Formule: C₈H₅Cl₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261422
Numéro CAS: 13061-28-4