Imprimer
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61086-1G OR61086-250MG OR61086-5G
APOSOR61086-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61086-1G APOSOR61086-250MG APOSOR61086-5G
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
2,4,5-Trichlorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787622
Numéro CAS: 6575-04-8