Imprimer
2,4,5-Trichlorobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR61085-1G OR61085-250MG
APOSOR61085-1GEA 522 EUR
APOSOR61085-1G APOSOR61085-250MG
2,4,5-Trichlorobenzamide
2,4,5-Trichlorobenzamide
Formule: C₇H₄Cl₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18400107
Numéro CAS: 70439-09-7