2,4,5-Trichlorobenzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₃Cl₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09999820 Numéro CAS: 35696-87-8 UN: 1759 ADR: 8,III |