3-Iodo-2-methylphenacyl bromide
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(3-Iodo-2-methylpheny)-2-bromoethan-1-one
Formule:
C₉H₈BrIO Poids moléculaire: 338.968 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD31726337 Numéro CAS: 2408223-87-8 UN: 1759 ADR: 8 III |