4-[2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-{2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy]ethyl}-1H-pyrazole, 1-(2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenoxy)ethyl)-1H-pyrazole
Formule:
C₁₇H₂₃BN₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09258658 Numéro CAS: 957061-20-0 |