N-(Toluene-4-sulphonyl)glycine methyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl N-[(4-methylphenyl)sulphonyl]glycinate, Tos-Gly-Ome, N-Tosylglycine methyl ester, Methyl [(4-methylphenyl)sulphonamido]acetate
Formule:
C₁₀H₁₃NO₄S Poids moléculaire: 243.28 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00558890 Numéro CAS: 2645-02-5 |