Imprimer
6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid amide, 2-Carbamoyl-6-chloropyridine, 6-Chloropicolinamide
OR61041-10G OR61041-1G OR61041-5G
APOSOR61041-10GEA 677 EUR
APOSOR61041-10G APOSOR61041-1G APOSOR61041-5G
6-Chloropyridine-2-carboxamide 97%
6-Chloropyridine-2-carboxamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00708892
Numéro CAS: 70593-61-2