Imprimer
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Chloro-5-methylpyridine-3-carboxylic acid, 5-Carboxy-2-chloro-3-methylpyridine
OR61022-1G OR61022-500MG
APOSOR61022-1GEA 314 EUR
APOSOR61022-1G APOSOR61022-500MG
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
6-Chloro-5-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214192
Numéro CAS: 66909-29-3