Imprimer
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Carboxy-5-chloro-4-nitrotoluene, 4-Chloro-5-nitro-o-toluic acid
OR61008-1G OR61008-250MG
APOSOR61008-1GEA 126 EUR
APOSOR61008-1G APOSOR61008-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid 97%
4-Chloro-2-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formule: C₈H₆ClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071079
Numéro CAS: 476660-41-0