Imprimer
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Borono-3-chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 4-(4-Borono-3-chloropyridin-2-yl)morpholine
OR6094-100MG OR6094-50MG
APOSOR6094-100MGEA 132 EUR
APOSOR6094-100MG APOSOR6094-50MG
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid 97%
3-Chloro-2-(morpholin-4-yl)pyridine-4-boronic acid
Formule: C₉H₁₂BClN₂O₃
Point de fusion: 120…125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09258746
Numéro CAS: 957061-04-0