Imprimer
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(5-Bromopyridin-2-yl)-N-methylmethylamine
OR6090-1G OR6090-250MG
APOSOR6090-1GEA 460 EUR
APOSOR6090-1G APOSOR6090-250MG
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine 95%
5-Bromo-2-[(methylamino)methyl]pyridine
Formule: C₇H₉BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09065029
Numéro CAS: 915707-70-9
UN: 2735
ADR: 8,III