Imprimer
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 4-((chlorosulphonyl)methyl)benzoate, [4-(Methoxycarbonyl)phenyl]methanesulphonyl chloride, Methyl 4-(chlorosulphonylmethyl)benzoate
OR6079-1G OR6079-250MG
APOSOR6079-1GEA 140 EUR
APOSOR6079-1G APOSOR6079-250MG
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Methyl 4-[(chlorosulphonyl)methyl]benzoate
Formule: C₉H₉ClO₄S
Poids moléculaire: 248.683 g/mol
Point de fusion: 115.5…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778383
Numéro CAS: 130047-14-2
UN: 3261
ADR: 8 II