Imprimer
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR6077-1G OR6077-25G OR6077-5G
APOSOR6077-1GEA 31.9 EUR
APOSOR6077-1G APOSOR6077-25G APOSOR6077-5G
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(3-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798043
Numéro CAS: 58236-74-1
UN: 3261
ADR: 8,II