Imprimer
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)pyridine, 4-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 4-[(5-Bromopyridin-2-yl)oxy]oxane
OR6070-1G OR6070-5G
APOSOR6070-1GEA 246 EUR
APOSOR6070-1G APOSOR6070-5G
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine 97%
5-Bromo-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064985
Numéro CAS: 494772-07-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III