Imprimer
6-Chloro-3-methylbenzofuran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60264-1G OR60264-250MG
APOSOR60264-1GEA 986 EUR
APOSOR60264-1G APOSOR60264-250MG
6-Chloro-3-methylbenzofuran
6-Chloro-3-methylbenzofuran
Formule: C₉H₇ClO
Point d'ébullition: 218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144093
Numéro CAS: 30343-35-2