Imprimer
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60263-1G OR60263-250MG
APOSOR60263-1GEA 1060 EUR
APOSOR60263-1G APOSOR60263-250MG
5-Chloro-3-methylbenzofuran
5-Chloro-3-methylbenzofuran
Formule: C₉H₇ClO
Point d'ébullition: 232…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797625
Numéro CAS: 1125-41-3