Imprimer
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethan-1-one), 1-(3-Iodo-2-methylphenyl)ethanone
OR60262-1G OR60262-250MG OR60262-5G
APOSOR60262-1GEA 299 EUR
APOSOR60262-1G APOSOR60262-250MG APOSOR60262-5G
3'-Iodo-2'-methylacetophenone 95%
3'-Iodo-2'-methylacetophenone
Formule: C₉H₉IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573017
Numéro CAS: 52164-39-3