Imprimer
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR60239-25G OR60239-5G OR60239-1G
APOSOR60239-25GEA 50.9 EUR
APOSOR60239-25G APOSOR60239-5G APOSOR60239-1G
5-Bromo-2-nitrotoluene 98%
5-Bromo-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆BrNO₂
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137824
Numéro CAS: 52414-98-9