Imprimer
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 2-[(dimethylamino)methylene]-3-oxo-3-phenylpropanoate, Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
OR60237-1G OR60237-25G OR60237-5G
APOSOR60237-1GEA 87 EUR
APOSOR60237-1G APOSOR60237-25G APOSOR60237-5G
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate, tech
Ethyl 2-benzoyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Point d'ébullition: 150…155 °C (0,5 mm Hg)
Point de fusion: 62…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00120477
Numéro CAS: 66129-60-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III